Isopropylboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR310019-100G OR310019-25G
APOSOR310019-100GEA 366 EUR InStock
APOSOR310019-100G APOSOR310019-25G
Isopropylboronsäurepinakolester 97%
Isopropylboronsäurepinakolester
Formel: C₉H₁₉BO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05663856
CAS-Nummer: 76347-13-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge