2-Iodylbenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR3108-100G OR3108-1G OR3108-25G
APOSOR3108-100GEA 201 EUR InStock
APOSOR3108-100G APOSOR3108-1G APOSOR3108-25G
2-Iodylbenzoesäure
2-Iodoxybenzoic acid
Formel: C₇H₅IO₄
MW: 280.02 g/mol
Melting Pt: 250 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02912492
CAS-Nummer: 61717-82-6
UN: 1759
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge