Cyclobutanemethanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR312056-1G OR312056-5G OR312056-25G
APOSOR312056-1GEA 145 EUR InStock
APOSOR312056-1G APOSOR312056-5G APOSOR312056-25G
Cyclobutanemethanamine 95%
Cyclobutanemethanamine
Formel: C₅H₁₁N
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06212616
CAS-Nummer: 4415-83-2
UN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge