1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR3122-1G OR3122-5G
APOSOR3122-1GEA 23.2 EUR InStock
APOSOR3122-1G APOSOR3122-5G
1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecan 98%
1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane
Formel: C₁₀H₂₄N₄
Melting Pt: 184…187 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005105
CAS-Nummer: 295-37-4
EINECS: 206-039-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge