4-Bromocrotonic acid 95%, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR313099-5G OR313099-25G
APOSOR313099-5GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR313099-5G APOSOR313099-25G
4-Bromocrotonic acid 95%, technische Qualität
4-Bromocrotonic acid
Formel: C₄H₅BrO₂
Melting Pt: 74 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00082701
CAS-Nummer: 13991-36-1
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge