4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridinhydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR315069-100G OR315069-25G OR315069-5G
APOSOR315069-100GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR315069-100G APOSOR315069-25G APOSOR315069-5G
4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridinhydrochlorid
4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride
Formel: C₇H₁₀ClNS
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05861485
CAS-Nummer: 28783-41-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge