8-Benzyl-2,8-diazaspiro[4.5]decan-1-one 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR315196-10G OR315196-1G OR315196-5G
APOSOR315196-10GEA 2750 EUR InStock
APOSOR315196-10G APOSOR315196-1G APOSOR315196-5G
8-Benzyl-2,8-diazaspiro[4.5]decan-1-one 95+%
8-Benzyl-2,8-diazaspiro[4.5]decan-1-one
Formel: C₁₅H₂₀N₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11109549
CAS-Nummer: 1123242-53-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge