2-Iodphenylisothiocyanat
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR315240-1G OR315240-25G OR315240-5G
APOSOR315240-1GEA 23.2 EUR InStock
APOSOR315240-1G APOSOR315240-25G APOSOR315240-5G
2-Iodphenylisothiocyanat
2-Iodphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₄INS
Melting Pt: 36…39 °C
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041057
CAS-Nummer: 98041-44-2
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge