3-Chloro-N,N-diethylpropan-1-amine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR315510-25G OR315510-5G
APOSOR315510-25GEA 85.7 EUR InStock
APOSOR315510-25G APOSOR315510-5G
3-Chloro-N,N-diethylpropan-1-amine
3-Chloro-N,N-diethylpropan-1-amine
Formel: C₇H₁₆ClN
Siedepunkt: 169…171 °C/760mmHg
Dichte: 0,89 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00039385
CAS-Nummer: 104-77-8
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge