2-Methyladamantan-2-yl acrylate 99%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR315775-1G OR315775-5G
APOSOR315775-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR315775-1G APOSOR315775-5G
2-Methyladamantan-2-yl acrylate 99%
2-Methyladamantan-2-yl acrylate
Formel: C₁₄H₂₀O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08704223
CAS-Nummer: 249562-06-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge