1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadien, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR318024-1G OR318024-25G OR318024-5G
APOSOR318024-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR318024-1G APOSOR318024-25G APOSOR318024-5G
1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadien, technische Qualität
1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadien
Formel: C₁₀H₁₆
Siedepunkt: 58 °C/15mmHg
Dichte: 0,87 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 44 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001354
CAS-Nummer: 4045-44-7
EINECS: 223-743-4
UN: 3295
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge