2-Cyclopropylbenzoic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR318088-1G OR318088-10G OR318088-5G
APOSOR318088-1GEA 122 EUR InStock
APOSOR318088-1G APOSOR318088-10G APOSOR318088-5G
2-Cyclopropylbenzoic acid 95+%
2-Cyclopropylbenzoic acid
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Melting Pt: 101 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01550965
CAS-Nummer: 3158-74-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge