2-(4-Benzylpiperazin-1-yl)benzaldehyde dihydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR318091-1G OR318091-10G OR318091-5G
APOSOR318091-1GEA 208 EUR InStock
APOSOR318091-1G APOSOR318091-10G APOSOR318091-5G
2-(4-Benzylpiperazin-1-yl)benzaldehyde dihydrochloride 95+%
2-(4-Benzylpiperazin-1-yl)benzaldehyde dihydrochloride
Formel: C₁₈H₂₂Cl₂N₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11226767
CAS-Nummer: 1170029-77-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge