7-Bromo-5-nitroindoline 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR318110-1G OR318110-5G
APOSOR318110-1GEA 37.7 EUR InStock
APOSOR318110-1G APOSOR318110-5G
7-Bromo-5-nitroindoline 95+%
7-Bromo-5-nitroindoline
Formel: C₈H₇BrN₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09258800
CAS-Nummer: 87240-06-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge