Ethyl-2,8-dimethylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR32020-1G OR32020-5G OR32020-25G
APOSOR32020-1GEA 180 EUR InStock
APOSOR32020-1G APOSOR32020-5G APOSOR32020-25G
Ethyl-2,8-dimethylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat 95%
Ethyl-2,8-dimethylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
Formel: C₁₂H₁₄N₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00139511
CAS-Nummer: 241146-66-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge