2-Chlorethylisothiocyanat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR322152-1G OR322152-5G
APOSOR322152-1GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR322152-1G APOSOR322152-5G
2-Chlorethylisothiocyanat 97%
2-Chlorethylisothiocyanat
Formel: C₃H₄ClNS
MW: 121.59 g/mol
Siedepunkt: 79…80 °C/13mmHg
Dichte: 1.265 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 43 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041125
CAS-Nummer: 6099-88-3
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge