3-Methyl-3,4,7,8-tetrahydro-2,5(1H,6H)-quinolinedione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR32280-1G OR32280-5G
APOSOR32280-1GEA 270 EUR InStock
APOSOR32280-1G APOSOR32280-5G
3-Methyl-3,4,7,8-tetrahydro-2,5(1H,6H)-quinolinedione 95%
3-Methyl-3,4,7,8-tetrahydro-2,5(1H,6H)-quinolinedione
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13184135
CAS-Nummer: 77903-18-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge