Kartogenin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR323094-250MG OR323094-1G
APOSOR323094-250MGEA 256 EUR InStock
APOSOR323094-250MG APOSOR323094-1G
Kartogenin
Kartogenin
Formel: C₂₀H₁₅NO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00560510
CAS-Nummer: 4727-31-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge