2-Acetylbenzothiazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR32487-1G OR32487-5G
APOSOR32487-1GEA 59.6 EUR InStock
APOSOR32487-1G APOSOR32487-5G
2-Acetylbenzothiazol 95%
2-Acetylbenzothiazol
Formel: C₉H₇NOS
MW: 177.23 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00192994
CAS-Nummer: 1629-78-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge