Methyl[(4-methylphenyl)methylene]ammoniumolate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR32753-1G OR32753-5G
APOSOR32753-1GEA 270 EUR InStock
APOSOR32753-1G APOSOR32753-5G
Methyl[(4-methylphenyl)methylene]ammoniumolate 95%
Methyl[(4-methylphenyl)methylene]ammoniumolate
Formel: C₉H₁₁NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00231569
CAS-Nummer: 16089-63-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge