5-(1-Phenoxyethyl)-1H-pyrazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR33329-1G OR33329-5G
APOSOR33329-1GEA 336 EUR InStock
APOSOR33329-1G APOSOR33329-5G
5-(1-Phenoxyethyl)-1H-pyrazole 95%
5-(1-Phenoxyethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₁₁H₁₂N₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00139123
CAS-Nummer: 321998-96-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge