4-Pentylcyclohexanecarbohydrazide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR33412-1G OR33412-5G
APOSOR33412-1GEA 538 EUR InStock
APOSOR33412-1G APOSOR33412-5G
4-Pentylcyclohexanecarbohydrazide 95%
4-Pentylcyclohexanecarbohydrazide
Formel: C₁₂H₂₄N₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03425827
CAS-Nummer: 454473-85-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge