Methyl N-(4-methoxyphenyl)carbamate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR33413-1G OR33413-5G
APOSOR33413-1GEA 270 EUR InStock
APOSOR33413-1G APOSOR33413-5G
Methyl N-(4-methoxyphenyl)carbamate 95%
Methyl N-(4-methoxyphenyl)carbamate
Formel: C₉H₁₁NO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00025852
CAS-Nummer: 14803-72-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge