Ethyl-4-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylate, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR33517-1G OR33517-5G
APOSOR33517-1GEA 336 EUR InStock
APOSOR33517-1G APOSOR33517-5G
Ethyl-4-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylate, technische Qualität
Ethyl-4-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₅NO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08275093
CAS-Nummer: 54442-28-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge