Methyl-1-cyanocyclohexanecarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR33625-1G OR33625-5G
APOSOR33625-1GEA 270 EUR InStock
APOSOR33625-1G APOSOR33625-5G
Methyl-1-cyanocyclohexanecarboxylate 95%
Methyl-1-cyanocyclohexanecarboxylate
Formel: C₉H₁₃NO₂
MW: 167.21 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09030934
CAS-Nummer: 58920-80-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge