Pyrazine-2-carboximidamide hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR3402-10G OR3402-5G
APOSOR3402-10GEA 52.2 EUR InStock
APOSOR3402-10G APOSOR3402-5G
Pyrazine-2-carboximidamide hydrochloride 97%
Pyrazine-2-carboximidamide hydrochloride
Formel: C5H7ClN4
MW: 158.5900 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05663360
CAS-Nummer: 138588-41-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge