3-Brom-4-nitrobenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR345005-1G OR345005-5G
APOSOR345005-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR345005-1G APOSOR345005-5G
3-Brom-4-nitrobenzoesäure
3-Bromo-4-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrNO₄
MW: 246.02 g/mol
Melting Pt: 200…204 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04117949
CAS-Nummer: 101420-81-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge