5-Nitropyridin-3-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR345287-1G OR345287-250MG
APOSOR345287-1GEA 224 EUR InStock
APOSOR345287-1G APOSOR345287-250MG
5-Nitropyridin-3-ol 95%
5-Nitropyridin-3-ol
Formel: C5H4N2O3
MW: 140.1000 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04114224
CAS-Nummer: 186593-26-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge