4-Hydroxymethyl-2-pyridin-2-yl-3H-imidazole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR346082-1G OR346082-5G
APOSOR346082-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346082-1G APOSOR346082-5G
4-Hydroxymethyl-2-pyridin-2-yl-3H-imidazole
4-Hydroxymethyl-2-pyridin-2-yl-3H-imidazole
Formel: C₉H₉N₃O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10568331
CAS-Nummer: 53292-71-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge