Isopropylsulphamoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR346199-1G OR346199-5G
APOSOR346199-1GEA 306 EUR InStock
APOSOR346199-1G APOSOR346199-5G
Isopropylsulphamoyl chloride
Isopropylsulphamoyl chloride
Formel: C₃H₈ClNO₂S
MW: 157.62 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09753748
CAS-Nummer: 26118-67-2
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge