3-Phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-ol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR346246-1G OR346246-5G
APOSOR346246-1GEA 95.7 EUR InStock
APOSOR346246-1G APOSOR346246-5G
3-Phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-ol
3-Phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-ol
Formel: C₈H₆N₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17676121
CAS-Nummer: 1456-22-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge