Phenylvinylsulfon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR350320-25G OR350320-1G OR350320-5G
APOSOR350320-25GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR350320-25G APOSOR350320-1G APOSOR350320-5G
Phenylvinylsulfon 97%
Phenylvinylsulfon
Formel: C₈H₈O₂S
Melting Pt: 68…70 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007554
CAS-Nummer: 5535-48-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge