1-Decylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR360123-25G OR360123-5G
APOSOR360123-25GEA 330 EUR InStock
APOSOR360123-25G APOSOR360123-5G
1-Decylboronsäure
1-Decylboronsäure
Formel: C₁₀H₂₃BO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01074638
CAS-Nummer: 24464-63-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge