4-Pyrimidincarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR3737-1G OR3737-5G OR3737-10G
APOSOR3737-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR3737-1G APOSOR3737-5G APOSOR3737-10G
4-Pyrimidincarbonsäure
Pyrimidine-4-carboxylic acid
Formel: C5H4N2O2
Melting Pt: 229,8…231.9 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00129737
CAS-Nummer: 31462-59-6
EINECS: 250-641-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge