2,4-Dichlorchinolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR3822-1G OR3822-25G OR3822-5G
APOSOR3822-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR3822-1G APOSOR3822-25G APOSOR3822-5G
2,4-Dichlorchinolin 98%
2,4-Dichloroquinoline
Formel: C₉H₅Cl₂N
Melting Pt: 62…67 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00023939
CAS-Nummer: 703-61-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge