Chloracetamidin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR3921-25G OR3921-5G
APOSOR3921-25GEA 151 EUR InStock
APOSOR3921-25G APOSOR3921-5G
Chloracetamidin Hydrochlorid
Chloracetamidin Hydrochlorid
Formel: C₂H₆Cl₂N₂
MW: 128.99 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00053013
CAS-Nummer: 10300-69-3
EINECS: 233-675-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge