5-Methoxy-2-pyrazincarbonsäure  95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR40080-1G OR40080-5G OR40080-25G
APOSOR40080-1GEA 58 EUR InStock
APOSOR40080-1G APOSOR40080-5G APOSOR40080-25G
5-Methoxy-2-pyrazincarbonsäure  95%
5-Methoxypyrazine-2-carboxylic acid
Formel: C6H6N2O3
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10697773
CAS-Nummer: 40155-42-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge