1-[2-(Methoxycarbonyl)-4-nitrophenyl]-3-azetanecarboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR40091-1G OR40091-500MG
APOSOR40091-1GEA 538 EUR InStock
APOSOR40091-1G APOSOR40091-500MG
1-[2-(Methoxycarbonyl)-4-nitrophenyl]-3-azetanecarboxylic acid 95+%
1-[2-(Methoxycarbonyl)-4-nitrophenyl]-3-azetanecarboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₆
Melting Pt: 178…180 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16140290
CAS-Nummer: 1234873-83-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge