1-Pyrenboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR40378-5G OR40378-10G
APOSOR40378-5GEA 33.5 EUR InStock
APOSOR40378-5G APOSOR40378-10G
1-Pyrenboronsäure 97%
1-Pyreneboronic acid
Formel: C₁₆H₁₁BO₂
Melting Pt: 247…251 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04974062
CAS-Nummer: 164461-18-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge