2-Amino-3-formylpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR40471-25G OR40471-5G OR40471-1G
APOSOR40471-25GEA 77 EUR InStock
APOSOR40471-25G APOSOR40471-5G APOSOR40471-1G
2-Amino-3-formylpyridin 98%
2-Amino-3-formylpyridin
Formel: C₆H₆N₂O
Melting Pt: 98…102 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01830382
CAS-Nummer: 7521-41-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge