Bromethylen 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR40494-1KG OR40494-250G
APOSOR40494-1KGEA 626 EUR InStock
APOSOR40494-1KG APOSOR40494-250G
Bromethylen 98%
Bromethylen
Formel: C₂H₃Br
Siedepunkt: 16 °C
Melting Pt: –139,5 °C
Dichte: 1,517 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: <–8 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000183
CAS-Nummer: 593-60-2
EINECS: 209-800-6
UN: 1085
ADR: 2.1,
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge