4,4-Dimethylcyclohexen-1-ylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR4226-250MG OR4226-1G
APOSOR4226-250MGEA 319 EUR InStock
APOSOR4226-250MG APOSOR4226-1G
4,4-Dimethylcyclohexen-1-ylboronsäure 98%
4,4-Dimethylcyclohexene-1-ylboronic acid
Formel: C₈H₁₅BO₂
Melting Pt: 152…154 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD07363758
CAS-Nummer: 865869-28-9
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge