2,6-Dichlorbenzoxazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR4251-25G OR4251-5G
APOSOR4251-25GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR4251-25G APOSOR4251-5G
2,6-Dichlorbenzoxazol 97%
2,6-Dichlorobenzoxazole
Formel: C₇H₃Cl₂NO
MW: 188.0108 g/mol
Siedepunkt: 110 °C
Melting Pt: 50 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368635
CAS-Nummer: 3621-82-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge