2,6-Dichlor-p-phenylendiamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR4321-1G OR4321-5G
APOSOR4321-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR4321-1G APOSOR4321-5G
2,6-Dichlor-p-phenylendiamin 98%
2,6-Dichlor-p-phenylendiamin
Formel: C₆H₆Cl₂N₂
MW: 177.03 g/mol
Siedepunkt: 305
Melting Pt: 122…127 °C
Flash-Pt: 113 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00025369
CAS-Nummer: 609-20-1
EINECS: 210-184-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge