4-Brom-3-ethoxyanilin Hydrochlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR4344-25G OR4344-100G
APOSOR4344-25GEA 145 EUR InStock
APOSOR4344-25G APOSOR4344-100G
4-Brom-3-ethoxyanilin Hydrochlorid 98%
4-Brom-3-ethoxyanilin Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₁BrClNO
Melting Pt: 186…189 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03790891
CAS-Nummer: 846023-33-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge