Anilin 99+% ACS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
Synonyms: AminobenzolPhenylamin
APOSOR43506-1LEA 227 EUR InStock
APOSOR43506-1L APOSOR43506-500ML APOSOR43506-100ML
Anilin 99+% ACS
Anilin
Formel: C₆H₅NH₂
MW: 93,13 g/mol
Siedepunkt: 184 °C
Melting Pt: –6 °C
Dichte: 1,022 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 70 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007629
CAS-Nummer: 62-53-3
EINECS: 200-539-3
UN: 1547
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00661
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge