Methylsulfonylaceton 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR451312-100G OR451312-25G OR451312-5G
APOSOR451312-100GEA 557 EUR InStock
APOSOR451312-100G APOSOR451312-25G APOSOR451312-5G
Methylsulfonylaceton 98+%
Methylsulfonylaceton
Formel: C₄H₈O₃S
Melting Pt: 48…52 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014745
CAS-Nummer: 5000-46-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge