Diphenyliodoniumchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR451320-25G OR451320-5G
APOSOR451320-25GEA 122 EUR InStock
APOSOR451320-25G APOSOR451320-5G
Diphenyliodoniumchlorid
Diphenyliodonium chloride
Formel: C₁₂H₁₀ClI
MW: 316.57 g/mol
Melting Pt: 233…235 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011909
CAS-Nummer: 1483-72-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge