3-Phenoxyphenethylamin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR460019-1G OR460019-250MG
APOSOR460019-1GEA 123 EUR InStock
APOSOR460019-1G APOSOR460019-250MG
3-Phenoxyphenethylamin
3-Phenoxyphenethylamin
Formel: C₁₄H₁₅NO
Siedepunkt: 142 °C
Dichte: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 118468-17-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge