1,2,2-Trichlorpropan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR460037-1G OR460037-5G
APOSOR460037-1GEA 260 EUR InStock
APOSOR460037-1G APOSOR460037-5G
1,2,2-Trichlorpropan 97%
1,2,2-Trichloropropane
Formel: ClH₂CCCl₂CH₃
Siedepunkt: 121…123 °C
Dichte: 1,3145 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 3175-23-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge